Principaux documents
ATE245844368
AstaTech, Inc.
4-METHYL-PYRIDINE-2-SULFONYL CHLORIDE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.64
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-methyl-2-pyridinesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H6ClNO2S/c1-5-2-3-8-6(4-5)11(7,9)10/h2-4H,1H3
Clé InChI
YIQOZBGOBMKGRZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-20 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold box
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=830
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=27044