Documents
ATE118889657
AstaTech, Inc.
TRANS-4-N-BOC-AMINO-1-CBZ-PYRROLIDINE-3-CARBOXYLIC ACID
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
364.4
Numéro MDL:
Iupac Name
(3S,4R)-1-[(benzyloxy)carbonyl]-4-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3-pyrrolidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C18H24N2O6/c1-18(2,3)26-16(23)19-14-10-20(9-13(14)15(21)22)17(24)25-11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13-14H,9-11H2,1-3H3,(H,19,23)(H,21,22)/t13-,14-/m0/s1
Clé InChI
ZPDUEFCWDPJFBV-KBPBESRZSA-N
Température de stockage
Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=4542
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=55210