Principaux documents
ATE014416733
AstaTech, Inc.
N-ALPHA-PHTHALYL-L-ASPARAGINE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.22
Numéro MDL:
Iupac Name
(2S)-4-amino-2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-4-oxobutanoic acid
Inchi Code
1S/C12H10N2O5/c13-9(15)5-8(12(18)19)14-10(16)6-3-1-2-4-7(6)11(14)17/h1-4,8H,5H2,(H2,13,15)(H,18,19)/t8-/m0/s1
Clé InChI
FXHJNPKWNYXBKP-QMMMGPOBSA-N
Température de stockage
Room temperature
Purity
97%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=9482
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=69540