Principaux documents
ATE003445325
AstaTech, Inc.
4-NAPHTHALEN-1-YL-4-OXO-BUTYRIC ACID
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.25
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(1-naphthyl)-4-oxobutanoic acid
Inchi Code
1S/C14H12O3/c15-13(8-9-14(16)17)12-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)12/h1-7H,8-9H2,(H,16,17)
Clé InChI
YNEXYDHOGAIPHO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=5862
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=59433