Principaux documents
ATE002883423
AstaTech, Inc.
4-[2-N,N-DIISOPROPYLAMINO-ETHOXY]PHENYLBROMIDE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.24
Numéro MDL:
Iupac Name
N-[2-(4-bromophenoxy)ethyl]-N-isopropyl-2-propanamine
Inchi Code
1S/C14H22BrNO/c1-11(2)16(12(3)4)9-10-17-14-7-5-13(15)6-8-14/h5-8,11-12H,9-10H2,1-4H3
Clé InChI
ZBQQRPFYLMVOQH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=12715
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=D58435