APOH94551AB2
Apollo Scientific Ltd
3-Methyl-1-[(methylsulfanyl)methanethioyl]-1H-imidazol-3-ium iodide
About This Item
pb
125-127
Iupac Name
3-methyl-1-((methylthio)carbonothioyl)-1H-imidazol-3-ium iodide
Inchi Code
1S/C6H9N2S2.HI/c1-7-3-4-8(5-7)6(9)10-2;/h3-5H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
WODRHLDYGNXJHT-UHFFFAOYSA-M
Température de stockage
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Boiling point
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :