APOH93ED5E71
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 8-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
About This Item
pb
128-130
Iupac Name
ethyl 8-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H9ClF2N2O2/c1-2-18-11(17)8-7(9(13)14)15-10-6(12)4-3-5-16(8)10/h3-5,9H,2H2,1H3
Clé InChI
MRLGSIHWKQFKDE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Boiling point
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :