Principaux documents
APOH93DA1D2D
Apollo Scientific Ltd
6-Bromo-2,3,4-trifluorobenzaldehyde
1 G
118,10 €
5 G
395,30 €
25 G
1 255,50 €
Réf. du fournisseur: PC39455-1G
118,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
118,10 €
5 G
395,30 €
25 G
1 255,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.99
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: PC39455-1G
118,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
6-bromo-2,3,4-trifluorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H2BrF3O/c8-4-1-5(9)7(11)6(10)3(4)2-12/h1-2H
Clé InChI
BXXUAIPEOHAIKN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-bromo-234-trifluorobenzaldehyde
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-bromo-234-trifluorobenzaldehyde