APOH6F3D04E0
Apollo Scientific Ltd
tert-Butyldimethylsilyl n-phenylbenzimidate
Réf. du fournisseur: OR936738-1G
61,60 €
About This Item
Réf. du fournisseur: OR936738-1G
61,60 €
pb
71
Iupac Name
tert-butyl(dimethyl)silyl N-phenylbenzenecarboximidoate
Inchi Code
1S/C19H25NOSi/c1-19(2,3)22(4,5)21-18(16-12-8-6-9-13-16)20-17-14-10-7-11-15-17/h6-15H,1-5H3/b20-18+
Clé InChI
CQKWSHDUCPVOAI-CZIZESTLSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Boiling point
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :