Principaux documents
APOH6F3D0446
Apollo Scientific Ltd
5-Cyclopropyl-2-thiophenesulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.72
Numéro MDL:
Iupac Name
5-cyclopropylthiophene-2-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H7ClO2S2/c8-12(9,10)7-4-3-6(11-7)5-1-2-5/h3-5H,1-2H2
Clé InChI
FYGAHRYSMWPRDN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-cyclopropyl-2-thiophenesulfonyl-chloride
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-cyclopropyl-2-thiophenesulfonyl-chloride