Principaux documents
APOH57C9912C
Apollo Scientific Ltd
Alpha-methylene-gamma-valerolactone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.13
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-methyl-3-methylenedihydro-2(3H)-furanone
Inchi Code
1S/C6H8O2/c1-4-3-5(2)8-6(4)7/h5H,1,3H2,2H3
Clé InChI
KYLUHLJIAMFYKW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/alpha-methylene-gamma-valerolactone
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/alpha-methylene-gamma-valerolactone