Principaux documents
APOH3258230B
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 5-methylthiazole-4-carboxylate
250 MG
24,20 €
1 G
73,70 €
Réf. du fournisseur: OR926418-250MG
24,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
250 MG
24,20 €
1 G
73,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.22
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: OR926418-250MG
24,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
ethyl 5-methyl-1,3-thiazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H9NO2S/c1-3-10-7(9)6-5(2)11-4-8-6/h4H,3H2,1-2H3
Clé InChI
SNOLCJGSEPTCMD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-5-methylthiazole-4-carboxylate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-5-methylthiazole-4-carboxylate