APOH316D0258
Apollo Scientific Ltd
2-(1H-Pyrazol-3-yl)pyrazine
Réf. du fournisseur: OR32945-250MG
107,10 €
About This Item
Réf. du fournisseur: OR32945-250MG
107,10 €
Iupac Name
2-(1H-pyrazol-3-yl)pyrazine
Inchi Code
1S/C7H6N4/c1-2-10-11-6(1)7-5-8-3-4-9-7/h1-5H,(H,10,11)
Clé InChI
XBSVVLLAMHTBPS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link