Key Documents
APOH316CDE10
Apollo Scientific Ltd
4-Chloro-4,4-difluoro-1-phenylbutane-1,3-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.61
Numéro MDL:
Iupac Name
4-chloro-4,4-difluoro-1-phenylbutane-1,3-dione
Inchi Code
1S/C10H7ClF2O2/c11-10(12,13)9(15)6-8(14)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Clé InChI
JZOPJJRQTLGMIN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-44-difluoro-1-phenylbutane-13-dione
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-44-difluoro-1-phenylbutane-13-dione