Principaux documents
APOH316CDDFC
Apollo Scientific Ltd
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzyl alcohol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.15
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(2-fluoro-4-methyl-5-nitrophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H8FNO3/c1-5-2-7(9)6(4-11)3-8(5)10(12)13/h2-3,11H,4H2,1H3
Clé InChI
WRXKWGJLBYHGKE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-4-methyl-5-nitrobenzyl-alcohol
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-4-methyl-5-nitrobenzyl-alcohol