Principaux documents
APOH316CDDE9
Apollo Scientific Ltd
3-Fluoro-5-(piperidin-4-yl)pyridine dihydrochloride
100 MG
123,20 €
Réf. du fournisseur: PC402103-100MG
123,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
123,20 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.15
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: PC402103-100MG
123,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-fluoro-5-(piperidin-4-yl)pyridine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13FN2.2ClH/c11-10-5-9(6-13-7-10)8-1-3-12-4-2-8;;/h5-8,12H,1-4H2;2*1H
Clé InChI
ZAUBDWUTBHSVQK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-5-piperidin-4-ylpyridine-dihydrochloride
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-5-piperidin-4-ylpyridine-dihydrochloride