Principaux documents
APOH316CDDD9
Apollo Scientific Ltd
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.03
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4,6-dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H5Cl2FO3/c1-14-7-4(10)2-3(9)5(6(7)11)8(12)13/h2H,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
SVZSCAVEPSEMCO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/46-dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic-acid
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/46-dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic-acid