APOH316CDDB0
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 7-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Réf. du fournisseur: PC49401-250MG
166,50 €
About This Item
Réf. du fournisseur: PC49401-250MG
166,50 €
Iupac Name
ethyl 7-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9FN2O2/c1-2-15-10(14)8-6-13-4-3-7(11)5-9(13)12-8/h3-6H,2H2,1H3
Clé InChI
JSAPJXGLIRVDFJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-7-fluoroimidazo12-apyridine-2-carboxylate