Principaux documents
APOH316CDD48
Apollo Scientific Ltd
1-Bromo-4-(difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.02
Numéro MDL:
Iupac Name
1-bromo-4-(difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H4BrF5/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12,13)14/h1-3,7H
Clé InChI
USUUSMSYCKDSBR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-bromo-4-difluoromethyl-2-trifluoromethylbenzene
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-bromo-4-difluoromethyl-2-trifluoromethylbenzene