Principaux documents
APOH303C39CE
Apollo Scientific Ltd
Methyl pent-4-ynoate
1 G
59,80 €
5 G
70,80 €
25 G
177,50 €
Réf. du fournisseur: OR55646-1G
59,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
59,80 €
5 G
70,80 €
25 G
177,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.13
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: OR55646-1G
59,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 4-pentynoate
Inchi Code
1S/C6H8O2/c1-3-4-5-6(7)8-2/h1H,4-5H2,2H3
Clé InChI
WCSNOLUUFIWIHY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-pent-4-ynoate
Flash Point
141-142
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-pent-4-ynoate