Principaux documents
APOH30347AD8
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-2-chloro-5-iodophenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
333.35
Numéro MDL:
Iupac Name
4-bromo-2-chloro-5-iodophenol
Inchi Code
1S/C6H3BrClIO/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9/h1-2,10H
Clé InChI
CRTGJCONBCCZTQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-2-chloro-5-iodophenol
Pictogrammes
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-2-chloro-5-iodophenol