Principaux documents
APOH14DBAB9E
Apollo Scientific Ltd
2-Methyloxazole-5-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
111.1
Numéro MDL:
Iupac Name
2-methyl-1,3-oxazole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C5H5NO2/c1-4-6-2-5(3-7)8-4/h2-3H,1H3
Clé InChI
GMUISAQLYQMSAN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 2-8C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methyloxazole-5-carbaldehyde
Pictogrammes
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methyloxazole-5-carbaldehyde