Principaux documents
APOH11A9DD57
Apollo Scientific Ltd
Methyl 3-ethynylbenzoate
1 G
81,80 €
5 G
192,90 €
10 G
330,40 €
Réf. du fournisseur: OR41056-1G
81,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
81,80 €
5 G
192,90 €
10 G
330,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.17
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: OR41056-1G
81,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
pb
45-50
Iupac Name
methyl 3-ethynylbenzoate
Inchi Code
1S/C10H8O2/c1-3-8-5-4-6-9(7-8)10(11)12-2/h1,4-7H,2H3
Clé InChI
DDXZMLZQQWVSRX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-3-ethynylbenzoate
Boiling point
45-50
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-3-ethynylbenzoate