Principaux documents
APOH11A9D21E
Apollo Scientific Ltd
3-Nitro-4-(pyridin-2-ylthio)cinammic acid
50 MG
291,23 $AU
100 MG
440,01 $AU
250 MG
703,85 $AU
1 G
1 707,63 $AU
Réf. du fournisseur: A601262-50MG
291,23 $AU
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
291,23 $AU
100 MG
440,01 $AU
250 MG
703,85 $AU
1 G
1 707,63 $AU
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.31
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: A601262-50MG
291,23 $AU
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Point d'ébullition
177-178
Iupac Name
3-(3-nitro-4-(pyridin-2-ylthio)phenyl)acrylic acid
Inchi Code
1S/C14H10N2O4S/c17-14(18)7-5-10-4-6-12(11(9-10)16(19)20)21-13-3-1-2-8-15-13/h1-9H,(H,17,18)
Clé InChI
NXEAFENRUYAQEV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-nitro-4-pyridin-2-ylthiocinammic-acid
Boiling point
177-178
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-nitro-4-pyridin-2-ylthiocinammic-acid