Principaux documents
APOH11A9D1BC
Apollo Scientific Ltd
2-Methyl-1H-imidazole-4-carbothioamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.2
Numéro MDL:
pb
194-197
Iupac Name
2-methyl-1H-imidazole-4-carbothioamide
Inchi Code
1S/C5H7N3S/c1-3-7-2-4(8-3)5(6)9/h2H,1H3,(H2,6,9)(H,7,8)
Clé InChI
MNYPQSNAWPZXRV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methyl-1h-imidazole-4-carbothioamide
Boiling point
194-197
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methyl-1h-imidazole-4-carbothioamide