Principaux documents
APOH11A9CC8B
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-2,5-difluoroiodobenzene
250 MG
134,20 €
1 G
477,40 €
5 G
1 636,80 €
Réf. du fournisseur: PC56329-250MG
134,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
134,20 €
1 G
477,40 €
5 G
1 636,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.89
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: PC56329-250MG
134,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-bromo-2,5-difluoro-3-iodobenzene
Inchi Code
1S/C6H2BrF2I/c7-4-1-3(8)2-5(10)6(4)9/h1-2H
Clé InChI
WCTWHBKNARSRAR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 2-8C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-25-difluoroiodobenzene
Synonym
1-Bromo-2,5-difluoro-3-iodobenzene
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-25-difluoroiodobenzene