APOH11A9C990
Apollo Scientific Ltd
1-[3-(Difluoromethoxy)phenyl]imidazolidin-2-one
Réf. du fournisseur: PC01478-1G
135,30 €
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
About This Item
Réf. du fournisseur: PC01478-1G
135,30 €
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
1-[3-(difluoromethoxy)phenyl]-2-imidazolidinone
Inchi Code
1S/C10H10F2N2O2/c11-9(12)16-8-3-1-2-7(6-8)14-5-4-13-10(14)15/h1-3,6,9H,4-5H2,(H,13,15)
Clé InChI
KGPFUEIVUWJXAP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-3-difluoromethoxyphenylimidazolidin-2-one