Principaux documents
APOH0D200107
Apollo Scientific Ltd
4-(Difluoromethoxy)pyridin-2-amine
250 MG
153,30 €
Réf. du fournisseur: PC400137-250MG
153,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
153,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.12
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: PC400137-250MG
153,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(difluoromethoxy)pyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C6H6F2N2O/c7-6(8)11-4-1-2-10-5(9)3-4/h1-3,6H,(H2,9,10)
Clé InChI
OQDCFCSJGPOPQD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-difluoromethoxypyridin-2-amine
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-difluoromethoxypyridin-2-amine