Principaux documents
APOH086AAE6A
Apollo Scientific Ltd
2,3-Difluoro-4-iodobenzotrifluoride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
307.99
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2,3-difluoro-1-iodo-4-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H2F5I/c8-5-3(7(10,11)12)1-2-4(13)6(5)9/h1-2H
Clé InChI
XRPSDBYIRNSMRY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid-Oil
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/23-difluoro-4-iodobenzotrifluoride
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/23-difluoro-4-iodobenzotrifluoride