Principaux documents
APOH0430C148
Apollo Scientific Ltd
1-tert-Butyl 2-methyl (2R,4S)-4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylate
250 MG
79,60 €
Réf. du fournisseur: OR30679-250MG
79,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
79,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.29
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: OR30679-250MG
79,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-tert-butyl 2-methyl (2R,4S)-4-amino-1,2-pyrrolidinedicarboxylate
Inchi Code
1S/C11H20N2O4/c1-11(2,3)17-10(15)13-6-7(12)5-8(13)9(14)16-4/h7-8H,5-6,12H2,1-4H3/t7-,8+/m0/s1
Clé InChI
IOLQYMRFIIVPMQ-JGVFFNPUSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-tert-butyl-2-methyl-2r4s-4-aminopyrrolidine-12-dicarboxylate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-tert-butyl-2-methyl-2r4s-4-aminopyrrolidine-12-dicarboxylate