Key Documents
APOH04239DE1
Apollo Scientific Ltd
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
289.48
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(bromomethyl)-1-chloro-3-(trifluoromethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C8H5BrClF3O/c9-4-5-6(10)2-1-3-7(5)14-8(11,12)13/h1-3H,4H2
Clé InChI
COHYTMOYGPWHHN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid-Oil
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-6-trifluoromethoxybenzyl-bromide
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-6-trifluoromethoxybenzyl-bromide