APOH03CD8F94
Apollo Scientific Ltd
3-Chloro-4-iodobenzonitrile
Réf. du fournisseur: OR400985-100MG
59,80 €
About This Item
Réf. du fournisseur: OR400985-100MG
59,80 €
Iupac Name
3-chloro-4-iodobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H3ClIN/c8-6-3-5(4-10)1-2-7(6)9/h1-3H
Clé InChI
OUVGLBKTGXKVKS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-4-iodobenzonitrile