Documents
APOH039FD1D3
Apollo Scientific Ltd
3-fluoro-2-nitrophenylthiocyanate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.18
Numéro MDL:
Iupac Name
1-fluoro-2-nitro-3-thiocyanatobenzene
Inchi Code
1S/C7H3FN2O2S/c8-5-2-1-3-6(13-4-9)7(5)10(11)12/h1-3H
Clé InChI
PPNIVPQRXGDGAX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-2-nitrophenylthiocyanate
Pictogrammes
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-2-nitrophenylthiocyanate