Principaux documents
APOH039F93D9
Apollo Scientific Ltd
2-Aminoquinazolin-4-ol
250 MG
70,40 €
1 G
177,10 €
Réf. du fournisseur: OR300186-250MG
70,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
70,40 €
1 G
177,10 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.16
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: OR300186-250MG
70,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-amino-4(3H)-quinazolinone
Inchi Code
1S/C8H7N3O/c9-8-10-6-4-2-1-3-5(6)7(12)11-8/h1-4H,(H3,9,10,11,12)
Clé InChI
SDTFBAXSPXZDKC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-aminoquinazolin-4-ol
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-aminoquinazolin-4-ol