Principaux documents
APOH03871D26
Apollo Scientific Ltd
7-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
1 G
311,30 €
Réf. du fournisseur: OR111479-1G
311,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
311,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.17
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: OR111479-1G
311,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
7-methylimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
Inchi Code
1S/C9H7N3/c1-7-2-4-12-5-3-11-9(12)8(7)6-10/h2-5H,1H3
Clé InChI
AIDYYUVRNVVYJF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/7-methylimidazo12-apyridine-8-carbonitrile
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/7-methylimidazo12-apyridine-8-carbonitrile