APO948335059
Apollo Scientific Ltd
1-(2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Réf. du fournisseur: PC56038-1G
185,20 €
About This Item
Réf. du fournisseur: PC56038-1G
185,20 €
Iupac Name
1-[2-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H8F4O2/c12-8-5-6(11(13,14)15)1-2-7(8)10(3-4-10)9(16)17/h1-2,5H,3-4H2,(H,16,17)
Clé InChI
ICTUDWUPWOCYOU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-2-fluoro-4-trifluoromethylphenylcyclopropanecarboxylic-acid