Principaux documents
APO948334872
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-5-iodobenzene-1,2-diamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.94
Numéro MDL:
Iupac Name
4-bromo-5-iodobenzene-1,2-diamine
Inchi Code
1S/C6H6BrIN2/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2H,9-10H2
Clé InChI
BQSAZYDBXOOOEM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-5-iodobenzene-12-diamine
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-5-iodobenzene-12-diamine