Principaux documents
APO867361760
Apollo Scientific Ltd
Methyl 2-(4-(hydroxymethyl)phenyl)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl [4-(hydroxymethyl)phenyl]acetate
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-13-10(12)6-8-2-4-9(7-11)5-3-8/h2-5,11H,6-7H2,1H3
Clé InChI
LLDQUDYCTIKKFV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-4-hydroxymethylphenylacetate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-4-hydroxymethylphenylacetate