Principaux documents
APO497443928
Apollo Scientific Ltd
5-Bromo-2,4-difluorophenol
250 MG
38,50 €
1 G
97,90 €
5 G
489,50 €
Réf. du fournisseur: PC53121-250MG
38,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
250 MG
38,50 €
1 G
97,90 €
5 G
489,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.99
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: PC53121-250MG
38,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
5-bromo-2,4-difluorophenol
Inchi Code
1S/C6H3BrF2O/c7-3-1-6(10)5(9)2-4(3)8/h1-2,10H
Clé InChI
ZLUWZDGMZGVBGM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 2-8C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Low Melt
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-24-difluorophenol
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-24-difluorophenol