Key Documents
APO497443795
Apollo Scientific Ltd
5-Phenylthiophene-2-boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.06
Numéro MDL:
Point d'ébullition
140
Iupac Name
5-phenyl-2-thienylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H9BO2S/c12-11(13)10-7-6-9(14-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7,12-13H
Clé InChI
RBSMKSPHBJFXCJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-phenylthiophene-2-boronic-acid
Boiling point
140
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-phenylthiophene-2-boronic-acid