APO491607068
Apollo Scientific Ltd
4-Ethyl-2,3-difluorobenzaldehyde
Réf. du fournisseur: PC303297-1G
175,30 €
About This Item
Réf. du fournisseur: PC303297-1G
175,30 €
Iupac Name
4-ethyl-2,3-difluorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H8F2O/c1-2-6-3-4-7(5-12)9(11)8(6)10/h3-5H,2H2,1H3
Clé InChI
XVNNVWRXBOWCMC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-ethyl-23-difluorobenzaldehyde