Key Documents
APO491607003
Apollo Scientific Ltd
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorobenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.15
Numéro MDL:
Iupac Name
6-ethoxy-2,3,4-trifluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H7F3O3/c1-2-15-5-3-4(10)7(11)8(12)6(5)9(13)14/h3H,2H2,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
WXQFZTJBUORIBQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-ethoxy-234-trifluorobenzoic-acid
Pictogrammes
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-ethoxy-234-trifluorobenzoic-acid