Principaux documents
APO465887061
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzoic acid
250 MG
71,90 €
1 G
146,70 €
5 G
519,60 €
Réf. du fournisseur: PC501940-250MG
71,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
71,90 €
1 G
146,70 €
5 G
519,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.01
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: PC501940-250MG
71,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H4BrFO3/c8-4-2-6(10)3(7(11)12)1-5(4)9/h1-2,10H,(H,11,12)
Clé InChI
MNWUKSCLDBHHKU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzoic-acid
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzoic-acid