Principaux documents
APO459179069
Apollo Scientific Ltd
6-Amino-2-bromo-3-chlorobenzonitrile
250 MG
223,70 €
1 G
698,90 €
Réf. du fournisseur: OR400780-250MG
223,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
223,70 €
1 G
698,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.48
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: OR400780-250MG
223,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
6-amino-2-bromo-3-chlorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H4BrClN2/c8-7-4(3-10)6(11)2-1-5(7)9/h1-2H,11H2
Clé InChI
FTLQTMJDWBPFGI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-amino-2-bromo-3-chlorobenzonitrile
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-amino-2-bromo-3-chlorobenzonitrile