Principaux documents
APO458955745
Apollo Scientific Ltd
2,6-Difluoro-N-methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.17
Numéro MDL:
Iupac Name
2,6-difluoro-N-methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
Inchi Code
1S/C10H8F5NO2/c1-16(18-2)9(17)8-6(11)3-5(4-7(8)12)10(13,14)15/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
DXFVVIDWRULHGC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid-Oil
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/26-difluoro-n-methoxy-n-methyl-4-trifluoromethylbenzamide
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/26-difluoro-n-methoxy-n-methyl-4-trifluoromethylbenzamide