Principaux documents
APO458955738
Apollo Scientific Ltd
4-Fluoro-5-iodo-2-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
384.09
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-fluoro-5-iodo-2-methylphenyl trifluoromethanesulfonate
Inchi Code
1S/C8H5F4IO3S/c1-4-2-5(9)6(13)3-7(4)16-17(14,15)8(10,11)12/h2-3H,1H3
Clé InChI
UZTWSZOWCIJNFG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-5-iodo-2-methylphenyl-trifluoromethanesulphonate
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-5-iodo-2-methylphenyl-trifluoromethanesulphonate