Principaux documents
APO458955676
Apollo Scientific Ltd
tert-Butyl 3-aminopropanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
145.2
Numéro MDL:
Pf
64
Iupac Name
tert-butyl 3-aminopropanoate
Inchi Code
1S/C7H15NO2/c1-7(2,3)10-6(9)4-5-8/h4-5,8H2,1-3H3
Clé InChI
ZJXHVYSDMUKUCA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/tert-butyl-3-aminopropanoate
Flash Point
192.3
Melting Point
64
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/tert-butyl-3-aminopropanoate