Principaux documents
APO458955575
Apollo Scientific Ltd
1-Bromo-2-fluoro-2-methylpropane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.01
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-bromo-2-fluoro-2-methylpropane
Inchi Code
1S/C4H8BrF/c1-4(2,6)3-5/h3H2,1-2H3
Clé InChI
LJNXHUCQQXLSHS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-bromo-2-fluoro-2-methylpropane
Flash Point
95-96
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-bromo-2-fluoro-2-methylpropane