Principaux documents
APO456989181
Apollo Scientific Ltd
Methyl 1-methyl-1H-indazole-3-carboxylate
250 MG
59,80 €
1 G
71,90 €
Réf. du fournisseur: OR300142-250MG
59,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
59,80 €
1 G
71,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.2
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: OR300142-250MG
59,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 1-methyl-1H-indazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-12-8-6-4-3-5-7(8)9(11-12)10(13)14-2/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
MTCWFNXKOCOIJV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-1-methyl-1h-indazole-3-carboxylate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-1-methyl-1h-indazole-3-carboxylate