Principaux documents
APO456988970
Apollo Scientific Ltd
1-(3-Bromo-5-chloropyridin-2-yl)ethanone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.48
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(3-bromo-5-chloro-2-pyridinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C7H5BrClNO/c1-4(11)7-6(8)2-5(9)3-10-7/h2-3H,1H3
Clé InChI
KMNWYNVTWPFJNR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Crystals
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-3-bromo-5-chloropyridin-2-ylethanone
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-3-bromo-5-chloropyridin-2-ylethanone